Imprimer
Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfo SASD
BC40EA 828 EUR
BC40
Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Sulfo SASD Sulfosuccinimidyl-2-(p-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate
  • Spacer Arm (Å): 18.9
  • Reactive Toward: Primary Amines
  • Membrane Permeable: NO
  • Water Soluble: YES
  • Cleavable/ Reversible: Reducing Agents (Thiol)
Formule: C₁₆H₁₆N₅NaO₉S₃
Poids moléculaire: 541,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861963
Numéro CAS: 144650-95-3