Imprimer

2-Oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00725303-5GEA 7 EUR
BLDPBD00725303-5G BLDPBD00725303-1G BLDPBD00725303-500 BLDPBD00725303-10G BLDPBD00725303-100 BLDPBD00725303-25G
2-Oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₇NO₃
Poids moléculaire: 189,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464512
Numéro CAS: 15733-89-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR