Imprimer

(R)-(+)-Citronellic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00750895-5GEA 398 EUR
BLDPBD00750895-5G BLDPBD00750895-10G BLDPBD00750895-250 BLDPBD00750895-100 BLDPBD00750895-1G
(R)-(+)-Citronellic acid 98%
(R)-(+)-Citronellic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₁₈O₂
Poids moléculaire: 170,249 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075195
Numéro CAS: 18951-85-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR