Imprimer

2-Methylbutyl Chloroformate 90% Tech.

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00760690-250EA 17 EUR
BLDPBD00760690-250 BLDPBD00760690-1G
2-Methylbutyl Chloroformate 90% Tech.
2-Methylbutyl Chloroformate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₆H₁₁ClO₂
Poids moléculaire: 150,603 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28127255
Numéro CAS: 20412-39-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR