Imprimer

Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00767785-250EA 233 EUR
BLDPBD00767785-250 BLDPBD00767785-100 BLDPBD00767785-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₁₀ClN₃
Poids moléculaire: 183,6381 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08445291
Numéro CAS: 855250-24-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR