Imprimer

di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 99%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique dihydratéSodium phosphate disodique dihydraté

BLDPBD00797634-25GEA 6 EUR
BLDPBD00797634-25G BLDPBD00797634-500 BLDPBD00797634-100 BLDPBD00797634-0.0 BLDPBD007976341000
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 99%
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 177,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR