Imprimer

4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00803118-1GEA 35 EUR
BLDPBD00803118-1G BLDPBD00803118-25G BLDPBD00803118-5G
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine 97%
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₀H₄Cl₂N₂O
Poids moléculaire: 239,058 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00763947
Numéro CAS: 294874-71-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR