Imprimer

Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00810792-25GEA 90 EUR
BLDPBD00810792-25G BLDPBD00810792-1G BLDPBD00810792-100 BLDPBD00810792-5G
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate 95%
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 227,257 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357261
Numéro CAS: 63972-18-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR