Imprimer

(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00839382-100EA 141 EUR
BLDPBD00839382-100 BLDPBD00839382-250
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₅H₁₁NO·ClH
Poids moléculaire: 137,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975203
Numéro CAS: 1623432-63-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR