Imprimer

(2S)-2-amino-2-(2-anthryl)ethan-1-ol 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00849467-250 BD00849467-100 BD00849467-1G
BLDPBD00849467-250EA 529 EUR
BLDPBD00849467-250 BLDPBD00849467-100 BLDPBD00849467-1G
(2S)-2-amino-2-(2-anthryl)ethan-1-ol 95%
(2S)-2-amino-2-(2-anthryl)ethan-1-ol

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₆H₁₅NO
Poids moléculaire: 237,3000 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD11509942
Numéro CAS: 1213581-06-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR