Imprimer
Amino-PEG10-t-butyl ester 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD00850797-250EA 188 EUR
BLDPBD00850797-250 BLDPBD00850797-50M BLDPBD00850797-100
Amino-PEG10-t-butyl ester 95%
Amino-PEG10-t-butyl ester
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formule: C₂₇H₅₅NO₁₂
Poids moléculaire: 585,725 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD26127812
Numéro CAS: 1818294-42-6