Imprimer
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD00852485-100EA 292 EUR
BLDPBD00852485-100 BLDPBD00852485-1G BLDPBD00852485-25G BLDPBD00852485-5G
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride 95%
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₇H₉Cl₂N
Poids moléculaire: 178,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242925
Numéro CAS: 7745-89-3