Imprimer

4-Bromothieno[3,2-c]pyridine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00852902-1G BD00852902-250 BD00852902-100 BD00852902-50M
BLDPBD00852902-1GEA 757 EUR
BLDPBD00852902-1G BLDPBD00852902-250 BLDPBD00852902-100 BLDPBD00852902-50M
4-Bromothieno[3,2-c]pyridine 95%
4-Bromothieno[3,2-c]pyridine

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₄BrNS
Poids moléculaire: 214,0824 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD11870052
Numéro CAS: 161823-02-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR