Imprimer

3-(3-(tert-Butoxy)-3-oxopropoxy)propanoic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00854292-250 BD00854292-1G BD00854292-100
BLDPBD00854292-250EA 108 EUR
BLDPBD00854292-250 BLDPBD00854292-1G BLDPBD00854292-100
3-(3-(tert-Butoxy)-3-oxopropoxy)propanoic acid 95%
3-(3-(tert-Butoxy)-3-oxopropoxy)propanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₀H₁₈O₅
Poids moléculaire: 218,2469 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD30723273
Numéro CAS: 2086689-08-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR