Imprimer

(1S,2R)-1-Amino-1-phenylpropan-2-ol hydrochloride 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00855193-5G BD00855193-100 BD00855193-1G BD00855193-250 BD00855193-50M
BLDPBD00855193-5GEA 2566 EUR
BLDPBD00855193-5G BLDPBD00855193-100 BLDPBD00855193-1G BLDPBD00855193-250 BLDPBD00855193-50M
(1S,2R)-1-Amino-1-phenylpropan-2-ol hydrochloride 97%
(1S,2R)-1-Amino-1-phenylpropan-2-ol hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₄ClNO
Poids moléculaire: 187,6666 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD08461255
Numéro CAS: 133735-64-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR