Imprimer

Hex-5-en-3-amine hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00856018-250 BD00856018-100 BD00856018-1G
BLDPBD00856018-250EA 319 EUR
BLDPBD00856018-250 BLDPBD00856018-100 BLDPBD00856018-1G
Hex-5-en-3-amine hydrochloride 95%
Hex-5-en-3-amine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₆H₁₄ClN
Poids moléculaire: 135,6400 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD08451503
Numéro CAS: 852879-02-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR