Imprimer

PDPH ((3-(2-pyridyldithio)propionyl hydrazide)) 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): PDPH

BD00856869-100 BD00856869-1G BD00856869-250
BLDPBD00856869-100EA 84 EUR
BLDPBD00856869-100 BLDPBD00856869-1G BLDPBD00856869-250
PDPH ((3-(2-pyridyldithio)propionyl hydrazide)) 95%
PDPH ((3-(2-pyridyldithio)propionyl hydrazide))

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₈N₃S₂OH₁₁
Poids moléculaire: 229,32 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00467204
Numéro CAS: 115616-51-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR