Imprimer

1,5-Dibromo-2,4-bis(bromomethyl)benzene 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00859242-250 BD00859242-1G BD00859242-100
BLDPBD00859242-250EA 93 EUR
BLDPBD00859242-250 BLDPBD00859242-1G BLDPBD00859242-100
1,5-Dibromo-2,4-bis(bromomethyl)benzene 97%
1,5-Dibromo-2,4-bis(bromomethyl)benzene

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₆Br₄
Poids moléculaire: 421,7492 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00228832
Numéro CAS: 35510-03-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR