Imprimer

6-Methoxy-2-methyl-1-tetralone 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00859489-1G BD00859489-100 BD00859489-250
BLDPBD00859489-1GEA 255 EUR
BLDPBD00859489-1G BLDPBD00859489-100 BLDPBD00859489-250
6-Methoxy-2-methyl-1-tetralone 95%
6-Methoxy-2-methyl-1-tetralone

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₄O₂
Poids moléculaire: 190,2384 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00156697
Numéro CAS: 27752-24-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR