Imprimer

1-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxyethanone 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00861787-1GEA 602 EUR
BLDPBD00861787-1G BLDPBD00861787-250 BLDPBD00861787-100
1-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxyethanone 95%
1-(3-Fluorophenyl)-2-hydroxyethanone

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154,1384 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16165849
Numéro CAS: 229025-05-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR