Imprimer

Methyl[(trimethylsilyl)methyl]amine hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00865306-100 BD00865306-1G BD00865306-50M BD00865306-250
BLDPBD00865306-100EA 130 EUR
BLDPBD00865306-100 BLDPBD00865306-1G BLDPBD00865306-50M BLDPBD00865306-250
Methyl[(trimethylsilyl)methyl]amine hydrochloride 95%
Methyl[(trimethylsilyl)methyl]amine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₅H₁₆ClNSi
Poids moléculaire: 153,7257 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD29991403
Numéro CAS: 18135-32-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR