Imprimer

(S)-2-(1-Aminoethyl)benzoic acid hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00865899-1G BD00865899-250 BD00865899-100
BLDPBD00865899-1GEA 868 EUR
BLDPBD00865899-1G BLDPBD00865899-250 BLDPBD00865899-100
(S)-2-(1-Aminoethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
(S)-2-(1-Aminoethyl)benzoic acid hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 201,6501 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD12757354
Numéro CAS: 1391361-43-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR