Imprimer

4-Chloro-1-propyl-1H-pyrazole 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00873117-250 BD00873117-100 BD00873117-1G
BLDPBD00873117-250EA 84 EUR
BLDPBD00873117-250 BLDPBD00873117-100 BLDPBD00873117-1G
4-Chloro-1-propyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-1-propyl-1H-pyrazole

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₉ClN₂
Poids moléculaire: 144,602 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD15976274
Numéro CAS: 1204901-63-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR