Imprimer

7-Fluoroquinolin-6-amine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00873644-100 BD00873644-1G BD00873644-250
BLDPBD00873644-100EA 270 EUR
BLDPBD00873644-100 BLDPBD00873644-1G BLDPBD00873644-250
7-Fluoroquinolin-6-amine 98%
7-Fluoroquinolin-6-amine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₉H₇FN₂
Poids moléculaire: 162,1637 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD31543783
Numéro CAS: 2102411-80-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR