Imprimer

(1R)-1-(Pyrazin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00881516-1G BD00881516-100 BD00881516-250
BLDPBD00881516-1GEA 262 EUR
BLDPBD00881516-1G BLDPBD00881516-100 BLDPBD00881516-250
(1R)-1-(Pyrazin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 95%
(1R)-1-(Pyrazin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₆H₁₁Cl₂N₃
Poids moléculaire: 196,0800 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD29991525
Numéro CAS: 1955474-33-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR