Imprimer

N2,N2-Dimethylpyridine-2,6-diamine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00884999-250EA 268 EUR
BLDPBD00884999-250 BLDPBD00884999-100
N2,N2-Dimethylpyridine-2,6-diamine 95%
N2,N2-Dimethylpyridine-2,6-diamine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₇H₁₁N₃
Poids moléculaire: 137,1823 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18384418
Numéro CAS: 63763-86-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR