Imprimer

tert-Butyl (R)-3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrrolidine-1-carboxylate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00911700-100 BD00911700-250 BD00911700-1G
BLDPBD00911700-100EA 138 EUR
BLDPBD00911700-100 BLDPBD00911700-250 BLDPBD00911700-1G
tert-Butyl (R)-3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (R)-3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrrolidine-1-carboxylate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₈BrN₃O₂
Poids moléculaire: 316,1942 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD33395678
Numéro CAS: 2198312-46-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR