Imprimer

5-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00916075-100 BD00916075-250 BD00916075-1G
BLDPBD00916075-100EA 275 EUR
BLDPBD00916075-100 BLDPBD00916075-250 BLDPBD00916075-1G
5-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indazole-4-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 176,1720 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD22556693
Numéro CAS: 1360927-57-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR