Imprimer

(Triisopropylsiloxy)methyl chloride 85%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00918413-100EA 30 EUR
BLDPBD00918413-100 BLDPBD00918413-5G BLDPBD00918413-1G BLDPBD00918413-250
(Triisopropylsiloxy)methyl chloride 85%
(Triisopropylsiloxy)methyl chloride

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₁₀H₂₃ClOSi
Poids moléculaire: 222,8275 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05865265
Numéro CAS: 217300-17-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR