Imprimer

1-(4-Bromobenzenesulphonyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00925609-1G BD00925609-250 BD00925609-100 BD00925609-5G
BLDPBD00925609-1GEA 190 EUR
BLDPBD00925609-1G BLDPBD00925609-250 BLDPBD00925609-100 BLDPBD00925609-5G
1-(4-Bromobenzenesulphonyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(4-Bromobenzenesulphonyl)piperidine-3-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₄BrNO₄S
Poids moléculaire: 348,2129 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD02655932
Numéro CAS: 377772-91-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR