Imprimer

2-Ethyl-6-methoxynaphthalene 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00927502-5G BD00927502-250 BD00927502-1G
BLDPBD00927502-5GEA 624 EUR
BLDPBD00927502-5G BLDPBD00927502-250 BLDPBD00927502-1G
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₃H₁₄O
Poids moléculaire: 186,2497 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD08704412
Numéro CAS: 21388-17-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR