Imprimer

(11bR)-N-Benzyl-N-methyldinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine 98% + (99%ee)

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00933933-100EA 55 EUR
BLDPBD00933933-100 BLDPBD00933933-1G BLDPBD00933933-250
(11bR)-N-Benzyl-N-methyldinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine 98% + (99%ee)
(11bR)-N-Benzyl-N-methyldinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₈H₂₂NO₂P
Poids moléculaire: 435,4536 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1221902-06-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR