Imprimer

2-Bromo-4-chloro-5-nitrophenol 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00934575-5G BD00934575-1G BD00934575-250 BD00934575-100
BLDPBD00934575-5GEA 484 EUR
BLDPBD00934575-5G BLDPBD00934575-1G BLDPBD00934575-250 BLDPBD00934575-100
2-Bromo-4-chloro-5-nitrophenol 95%
2-Bromo-4-chloro-5-nitrophenol

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₃BrClNO₃
Poids moléculaire: 252,4499 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD30534472
Numéro CAS: 1073437-11-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR