Imprimer

4-(2,2-Dimethylpropyl)benzoic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00934793-250 BD00934793-1G BD00934793-100
BLDPBD00934793-250EA 220 EUR
BLDPBD00934793-250 BLDPBD00934793-1G BLDPBD00934793-100
4-(2,2-Dimethylpropyl)benzoic acid 95%
4-(2,2-Dimethylpropyl)benzoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₆O₂
Poids moléculaire: 192,2542 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD09260798
Numéro CAS: 65687-52-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR