Imprimer

Toluène-4-sulfonate d'éthyle 90%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Ethyl 4-toluenesulphonate,Ethyl p-toluenesulphonate,p-Toluenesulphonic acid ethyl ester,Ethyl 4-methylbenzenesulphonate,Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester

BD00935062-10G BD00935062-500 BD00935062-5G BD00935062-100 BD00935062-25G
BLDPBD00935062-10GEA 7 EUR
BLDPBD00935062-10G BLDPBD00935062-500 BLDPBD00935062-5G BLDPBD00935062-100 BLDPBD00935062-25G
Toluène-4-sulfonate d'éthyle 90%
Toluène-4-sulfonate d'éthyle

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₂O₃S
Poids moléculaire: 200,26 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009100
Numéro CAS: 80-40-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR