Imprimer

4,6-Dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00936428-1G BD00936428-100 BD00936428-250
BLDPBD00936428-1GEA 217 EUR
BLDPBD00936428-1G BLDPBD00936428-100 BLDPBD00936428-250
4,6-Dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine 95%
4,6-Dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Poids moléculaire: 169,1800 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00721252
Numéro CAS: 77296-23-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR