Imprimer

3-Carbamoyl-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00936652-1G BD00936652-100 BD00936652-5G BD00936652-25G
BLDPBD00936652-1GEA 10 EUR
BLDPBD00936652-1G BLDPBD00936652-100 BLDPBD00936652-5G BLDPBD00936652-25G
3-Carbamoyl-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride 98%
3-Carbamoyl-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₅
Poids moléculaire: 290,7002 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD27952781
Numéro CAS: 23111-00-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR