Imprimer

3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-5h-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00941487-250EA 360 EUR
BLDPBD00941487-250 BLDPBD00941487-100 BLDPBD00941487-1G BLDPBD00941487-50M
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-5h-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine 95%
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-6,7-dihydro-5h-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine

Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₃
Poids moléculaire: 250,1019 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22415472
Numéro CAS: 1383675-83-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR