Imprimer

tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00943256-250EA 338 EUR
BLDPBD00943256-250 BLDPBD00943256-100
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Poids moléculaire: 300,192 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30531038
Numéro CAS: 1998726-82-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR