Imprimer

6-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00944831-250 BD00944831-100 BD00944831-1G
BLDPBD00944831-250EA 590 EUR
BLDPBD00944831-250 BLDPBD00944831-100 BLDPBD00944831-1G
6-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
6-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₆F₃NO
Poids moléculaire: 213,1600 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD18417203
Numéro CAS: 1261632-25-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR