Imprimer

(3-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl)boronic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00945348-250 BD00945348-1G
BLDPBD00945348-250EA 23 EUR
BLDPBD00945348-250 BLDPBD00945348-1G
(3-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl)boronic acid 98%
(3-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl)boronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₁H₁₉BO₂
Poids moléculaire: 314,1854 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 1092840-71-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR