Amino-PEG9-acid 95%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₂₁H₄₃NO₁₁ Poids moléculaire: 485,566 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26127809 Numéro CAS: 1191079-83-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...