Imprimer

2,7-Di-tert-butyl-9H-carbazole 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00945791-250 BD00945791-1G
BLDPBD00945791-250EA 16 EUR
BLDPBD00945791-250 BLDPBD00945791-1G
2,7-Di-tert-butyl-9H-carbazole 97%
2,7-Di-tert-butyl-9H-carbazole

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₂₀H₂₅N
Poids moléculaire: 279,4192 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD32204944
Numéro CAS: 69386-35-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR