Imprimer
(S,S)-iPr-BI-DIME 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,3S)-3-(tert-Butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
BD00946012-100
BLDPBD00946012-100EA 124 EUR
BLDPBD00946012-100
(S,S)-iPr-BI-DIME 97%
(S,S)-iPr-BI-DIME
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₂₂H₂₉O₃P
Poids moléculaire: 372,438 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD31630765
Numéro CAS: 1477517-21-7