Imprimer

MEso-tetra (p-bromophenyl) porphine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00948917-250 BD00948917-25G BD00948917-5G BD00948917-1G
BLDPBD00948917-250EA 15 EUR
BLDPBD00948917-250 BLDPBD00948917-25G BLDPBD00948917-5G BLDPBD00948917-1G
MEso-tetra (p-bromophenyl) porphine 95%
MEso-tetra (p-bromophenyl) porphine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₄₄H₂₆Br₄N₄
Poids moléculaire: 930,3201 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD02114459
Numéro CAS: 29162-73-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR