Imprimer
2,3-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BD00949094-50M BD00949094-100 BD00949094-1G BD00949094-250
BLDPBD00949094-50MEA 35 EUR
BLDPBD00949094-50M BLDPBD00949094-100 BLDPBD00949094-1G BLDPBD00949094-250
2,3-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 95%
2,3-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Poids moléculaire: 190,0019 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD19690560
Numéro CAS: 908123-82-0