Imprimer

(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(4-methoxyphenyl)butanoic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00949207-250 BD00949207-1G BD00949207-100
BLDPBD00949207-250EA 68 EUR
BLDPBD00949207-250 BLDPBD00949207-1G BLDPBD00949207-100
(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(4-methoxyphenyl)butanoic acid 97%
(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(4-methoxyphenyl)butanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₂₆H₂₅NO₅
Poids moléculaire: 431,4804 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD22887414
Numéro CAS: 1352435-52-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR