Imprimer

5-Chloro-2,3-dihydrochromen-4-one 95+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00949927-250 BD00949927-100
BLDPBD00949927-250EA 420 EUR
BLDPBD00949927-250 BLDPBD00949927-100
5-Chloro-2,3-dihydrochromen-4-one 95+%
5-Chloro-2,3-dihydrochromen-4-one

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₇ClO₂
Poids moléculaire: 182,6037 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD09744049
Numéro CAS: 1199782-82-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR