Imprimer

Pyridine-2,5-diyldimethanol 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00950395-100 BD00950395-1G BD00950395-250
BLDPBD00950395-100EA 57 EUR
BLDPBD00950395-100 BLDPBD00950395-1G BLDPBD00950395-250
Pyridine-2,5-diyldimethanol 97%
Pyridine-2,5-diyldimethanol

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₇H₉NO₂
Poids moléculaire: 139,1500 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD03426610
Numéro CAS: 21514-99-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR