Imprimer

1,3-Bis(3-chloro-4-methylphenyl)urea 90%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00950736-100 BD00950736-1G BD00950736-250
BLDPBD00950736-100EA 87 EUR
BLDPBD00950736-100 BLDPBD00950736-1G BLDPBD00950736-250
1,3-Bis(3-chloro-4-methylphenyl)urea 90%
1,3-Bis(3-chloro-4-methylphenyl)urea

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₅H₁₄Cl₂N₂O
Poids moléculaire: 309,1905 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00158119
Numéro CAS: 107947-94-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR